Ethyl 3-cyclopropylpyrrole-2-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Ethyl 3-cyclopropyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
OR919811-1G
APOSOR919811-1GEA 237 EUR
APOSOR919811-1G
Ethyl 3-cyclopropylpyrrole-2-carboxylate 95%
Ethyl 3-cyclopropylpyrrole-2-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₃NO₂
Molecular Weight: 179.216 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12924310
CAS-Nummer: 1123725-69-8