Methyl 2-(chloromethyl)acrylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR919913-1G
OR919913-5G
APOSOR919913-1GEA
166
EUR
APOSOR919913-1G
APOSOR919913-5G
Methyl 2-(chloromethyl)acrylate 95%
Methyl 2-(chloromethyl)acrylate
Formel:
C₅H₇ClO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11617809 CAS-Nummer: 922-15-6 |