Methylsuccinamat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Methyl 4-amino-4-oxobutanoate, Succinamic Acid Methyl Ester
OR919943-5G
APOSOR919943-5GEA 48 EUR
APOSOR919943-5G
Methylsuccinamat 95%
Methylsuccinamat
Formel: C₅H₉NO₃
Molecular Weight: 131,13 g/mol
Siedepunkt: 297,6 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08276419
CAS-Nummer: 53171-39-4