4-sec-Butylcyclohexanamin (cis/trans-Gemisch) 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR920000-5G
APOSOR920000-5GEA
560
EUR
APOSOR920000-5G
4-sec-Butylcyclohexanamin (cis/trans-Gemisch) 95%
4-sec-Butylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture)
Formel:
C₁₀H₂₁N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
25834-93-9 |