N-(2-Acetyl-phenyl)-acetamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR920016-1G
OR920016-5G
APOSOR920016-1GEA
0
EUR
APOSOR920016-1G
APOSOR920016-5G
N-(2-Acetyl-phenyl)-acetamide 98%
N-(2-Acetyl-phenyl)-acetamide
Formel:
C₁₀H₁₁NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00032277 CAS-Nummer: 5234-26-4 |