1,4-Benzoquinone dioxime 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR920023-100G
OR920023-250G
OR920023-25G
APOSOR920023-100GEA
226
EUR
APOSOR920023-100G
APOSOR920023-250G
APOSOR920023-25G
1,4-Benzoquinone dioxime 95%
1,4-Benzoquinone dioxime
Formel:
C₆H₆N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00063636 CAS-Nummer: 105-11-3 |