(1S,2R)-2-(Dibutylamino)-1-phenyl-1-propanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(-)-N,N-Dibutylnorephedrin, (-)-alpha-[1-(Dibutylamino)ethyl]benzyl Alcohol
OR920038-5G
APOSOR920038-5GEA
277
EUR
APOSOR920038-5G
(1S,2R)-2-(Dibutylamino)-1-phenyl-1-propanol 98%
(1S,2R)-2-(Dibutylamino)-1-phenyl-1-propanol
Formel:
C₁₇H₂₉NO Molecular Weight: 263,43 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00142695 CAS-Nummer: 114389-70-7 |