4-Butylcyclohexanol (cis/trans-Gemisch) 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR920133-5G
APOSOR920133-5GEA
142
EUR
APOSOR920133-5G
4-Butylcyclohexanol (cis/trans-Gemisch) 95%
4-Butylcyclohexanol (cis- and trans- mixture)
Formel:
C₁₀H₂₀O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01321147 CAS-Nummer: 70568-60-4 |