8-Hydroxy-7-propylquinoline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
7-Propyloxine, 7-Propyl-8-quinolinol
OR920199-1G
APOSOR920199-1GEA
522
EUR
APOSOR920199-1G
8-Hydroxy-7-propylquinoline 98%
8-Hydroxy-7-propylquinoline
Formel:
C₁₂H₁₃NO Molecular Weight: 187,24 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00059755 CAS-Nummer: 58327-60-9 |