3-(Diethylamino)-1-propanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-(Diethylamino)propan-1-ol, 3-Diethylamino-1-propanol
OR920298-100G
APOSOR920298-100GEA
149
EUR
APOSOR920298-100G
3-(Diethylamino)-1-propanol 95%
3-(Diethylamino)-1-propanol
Formel:
C₇H₁₇NO Molecular Weight: 131.22 g/mol Siedepunkt: 81 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002947 CAS-Nummer: 622-93-5 |