4-(4-Isocyanatopyridin-2-yl)morpholine 90%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Isocyanato-2-(morpholin-4-yl)pyridine, 2-(Morpholin-4-yl)pyridin-4-yl isocyanate
OR9203-250MG
APOSOR9203-250MGEA
118
EUR
APOSOR9203-250MG
4-(4-Isocyanatopyridin-2-yl)morpholine 90%
4-(4-Isocyanatopyridin-2-yl)morpholine
When melted, may contain small amount of sediment
Formel:
C₁₀H₁₁N₃O₂ Molecular Weight: 205,213 g/mol Schmelzpunkt: 67…69 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08271914 CAS-Nummer: 876316-43-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |