4-Chloro-1-methyl-1H-imidazo[4,5-c]pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR920336-1G
APOSOR920336-1GEA
121
EUR
APOSOR920336-1G
4-Chloro-1-methyl-1H-imidazo[4,5-c]pyridine 95%
4-Chloro-1-methyl-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
Formel:
C₇H₆ClN₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00222101 CAS-Nummer: 50432-68-3 |