4-Ethylcyclohexanol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) 95%

Lieferant: Apollo Scientific

OR920372-25G
APOSOR920372-25GEA 63.8 EUR
APOSOR920372-25G
4-Ethylcyclohexanol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) 95%
4-Ethylcyclohexanol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₈H₁₆O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001450
CAS-Nummer: 4534-74-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR