1-Methylazepan-4-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-Methyl-4-azepanol hydrochloride
OR920530-1G
APOSOR920530-1GEA
144
EUR
APOSOR920530-1G
1-Methylazepan-4-ol 95%
1-Methylazepan-4-ol
Formel:
C₇H₁₅NO Molecular Weight: 129,2000 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00190597 CAS-Nummer: 19065-49-7 |