2-Methylimidazo[1,2-b]pyridazin-6-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR920652-1G
APOSOR920652-1GEA
220
EUR
APOSOR920652-1G
2-Methylimidazo[1,2-b]pyridazin-6-amine 95%
2-Methylimidazo[1,2-b]pyridazin-6-amine
Formel:
C₇H₈N₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19211982 CAS-Nummer: 154704-35-5 |