2-(Fur-2-yl)benzeneboronic acid, pinacol ester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-[2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]furan, 2-[2-(Fur-2-yl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR9207-250MG
APOSOR9207-250MGEA 277 EUR
APOSOR9207-250MG
2-(Fur-2-yl)benzeneboronic acid, pinacol ester 97%
2-(Fur-2-yl)benzeneboronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₆H₁₉BO₃
Molecular Weight: 270,131 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08435879
CAS-Nummer: 876316-28-8