1-Acetyl-1H-1,2,3-triazolo[4,5-b]pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR920701-1G
OR920701-250MG
OR920701-5G
APOSOR920701-1GEA
191
EUR
APOSOR920701-1G
APOSOR920701-250MG
APOSOR920701-5G
1-Acetyl-1H-1,2,3-triazolo[4,5-b]pyridine 95%
1-Acetyl-1H-1,2,3-triazolo[4,5-b]pyridine
Formel:
C₇H₆N₄O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00075383 CAS-Nummer: 107866-54-6 |