4,6-Dichloropyridine-2-carbonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4,6-Dichloropicolinonitrile
OR920721-1G
APOSOR920721-1GEA
66.7
EUR
APOSOR920721-1G
4,6-Dichloropyridine-2-carbonitrile 98%
4,6-Dichloropyridine-2-carbonitrile
Formel:
C₆H₂Cl₂N₂ Molecular Weight: 172,999 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22684690 CAS-Nummer: 40314-71-4 |