Diisobutylamine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR920752-25G
APOSOR920752-25GEA
0
EUR
APOSOR920752-25G
Diisobutylamine hydrochloride 95%
Diisobutylamine hydrochloride
Formel:
C₈H₁₉N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00060151 CAS-Nummer: 18251-82-6 |