4-Oxa-7-azaspiro[2.5]octane hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR920787-1G
APOSOR920787-1GEA
426
EUR
APOSOR920787-1G
4-Oxa-7-azaspiro[2.5]octane hydrochloride
4-Oxa-7-azaspiro[2.5]octane hydrochloride
Formel:
C₆H₁₁NO·ClH Molecular Weight: 149.619 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21606609 CAS-Nummer: 1427195-23-0 |