1-Butyl-4-nitrobenzol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR920802-5G
APOSOR920802-5GEA 451 EUR
APOSOR920802-5G
1-Butyl-4-nitrobenzol 95%
1-Butyl-4-nitrobenzene
Formel: C₁₀H₁₃NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 20651-75-6