9-Oxabicyclo[6.1.0]-4-nonen 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR920820-25G
OR920820-5G
APOSOR920820-25GEA
666
EUR
APOSOR920820-25G
APOSOR920820-5G
9-Oxabicyclo[6.1.0]-4-nonen 98%
9-Oxabicyclo[6.1.0]-4-nonen
Formel:
C₈H₁₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00086420 CAS-Nummer: 637-90-1 |