4-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Amino-1-methyl-1h-pyrazole-3-carbonitrile
OR920854-1G
APOSOR920854-1GEA
281
EUR
APOSOR920854-1G
4-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbonitrile 98%
4-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbonitrile
Formel:
C₅H₆N₄ Molecular Weight: 122,128 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19215684 CAS-Nummer: 1201935-84-3 |