4-Hydroxy-1-cyclohexanecarboxylic acid-δ-lactone 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3,6-Ethanotetrahydropyran-2-one, 2-Oxabicyclo[2.2.2]octan-3-one
OR920857-5G
APOSOR920857-5GEA 328 EUR
APOSOR920857-5G
4-Hydroxy-1-cyclohexanecarboxylic acid-δ-lactone 98%
4-Hydroxy-1-cyclohexanecarboxylic acid-delta-lactone
Formel: C₇H₁₀O₂
Molecular Weight: 126,16 g/mol
Siedepunkt: 123 °C/11mmHg
Schmelzpunkt: 128 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06797111
CAS-Nummer: 4350-84-9