1-(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanamine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR920887-1G
APOSOR920887-1GEA
522
EUR
APOSOR920887-1G
1-(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanamine hydrochloride 95%
1-(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanamine hydrochloride
Formel:
C₆H₁₁N₃·ClH Molecular Weight: 161,633 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22199336 CAS-Nummer: 1396762-20-1 |