N-(2-Oxo-2-phenylethyl)formamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR920894-1G
APOSOR920894-1GEA
311
EUR
APOSOR920894-1G
N-(2-Oxo-2-phenylethyl)formamide 95%
N-(2-Oxo-2-phenylethyl)formamide
Formel:
C₉H₉NO₂ Molecular Weight: 163.173 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21121748 CAS-Nummer: 73286-37-0 |