4,4'-(1,2-Ethandiyl)dipyridin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR920918-5G
APOSOR920918-5GEA
82.8
EUR
APOSOR920918-5G
4,4'-(1,2-Ethandiyl)dipyridin 95%
1,2-Di(4-pyridyl)ethane
Formel:
C₁₂H₁₂N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006451 CAS-Nummer: 4916-57-8 |