Pyridin-4-yl(1H-pyrrol-2-yl)methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR920984-1G
APOSOR920984-1GEA
538
EUR
APOSOR920984-1G
Pyridin-4-yl(1H-pyrrol-2-yl)methanol 95%
Pyridin-4-yl(1H-pyrrol-2-yl)methanol
Formel:
C₁₀H₁₀N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21365097 CAS-Nummer: 1359828-89-9 |