2-(3-Chloropyridin-4-yl)propan-2-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR921005-1G
APOSOR921005-1GEA
683
EUR
APOSOR921005-1G
2-(3-Chloropyridin-4-yl)propan-2-ol 95%
2-(3-Chloropyridin-4-yl)propan-2-ol
Formel:
C₈H₁₀ClNO Molecular Weight: 171,624 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19690066 CAS-Nummer: 77332-83-3 |