2-(5-Bromo-2-pyridylazo)-5-(diethylamino)phenol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-((5-Bromopyridin-2-yl)diazenyl)-5-(diethylamino)phenol, 2-(4-Diethylamino-2-hydroxyphenylazo)-5-bromopyridine
OR921049-1G
APOSOR921049-1GEA
111
EUR
APOSOR921049-1G
2-(5-Bromo-2-pyridylazo)-5-(diethylamino)phenol
2-(5-Bromo-2-pyridylazo)-5-(diethylamino)phenol
Formel:
C₁₅H₁₇BrN₄O Molecular Weight: 349.23 g/mol Schmelzpunkt: 157…158 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00006255 CAS-Nummer: 14337-53-2 |