p-Xylylendiamin 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,4-Bis(aminomethyl)benzene, 1,4-Phenylenedimethanamine
OR921104-25G
APOSOR921104-25GEA
108
EUR
APOSOR921104-25G
p-Xylylendiamin 99%
p-Xylylendiamin
Formel:
C₈H₁₂N₂ Molecular Weight: 136.20 g/mol Siedepunkt: 230 °C/10mmHg Schmelzpunkt: 59…63 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009821 CAS-Nummer: 539-48-0 UN: 3259 ADR: 8 II |