1-Indanone-4-carboxylic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR921127-1G
OR921127-250MG
APOSOR921127-1GEA
632
EUR
APOSOR921127-1G
APOSOR921127-250MG
1-Indanone-4-carboxylic acid 96%
1-Indanone-4-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₈O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03411485 CAS-Nummer: 56461-20-2 |