(3-Chlorphenyl)methylsulfon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-Chlor-3-(methylsulfonyl)benzol
OR921141-1G
APOSOR921141-1GEA
342
EUR
APOSOR921141-1G
(3-Chlorphenyl)methylsulfon 95%
(3-Chlorphenyl)methylsulfon
Formel:
C₇H₇ClO₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
21383-00-6 |