[4-(Thien-3-yl)phenyl]methylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-[4-(Aminomethyl)phenyl]thiophene, 4-(Thien-3-yl)benzylamine
OR9212-1G
APOSOR9212-1GEA
282
EUR
APOSOR9212-1G
[4-(Thien-3-yl)phenyl]methylamine 97%
[4-(Thien-3-yl)phenyl]methylamine
Formel:
C₁₁H₁₁NS Molecular Weight: 189,277 g/mol Schmelzpunkt: 116…117 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08271959 CAS-Nummer: 876317-18-9 UN: 3259 ADR: 8,III |