N-Ethyl-1-methylazetidin-3-amine
Lieferant: Apollo Scientific
OR921221-1G
APOSOR921221-1GEA 833 EUR
APOSOR921221-1G
N-Ethyl-1-methylazetidin-3-amine
N-Ethyl-1-methylazetidin-3-amine
Formel: C₆H₁₄N₂
Molecular Weight: 114,189 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD24335256
CAS-Nummer: 1434128-51-4