1-Brom-2-propanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR921430-25G
APOSOR921430-25GEA
227
EUR
APOSOR921430-25G
1-Brom-2-propanol 95%
1-Brom-2-propanol
Formel:
BrH₂CCH(OH)CH₃ Molecular Weight: 138,99 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004529 CAS-Nummer: 19686-73-8 |