1-Brom-3-methylbutan
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Isopentylbromid, iso-Amylbromid
OR921443-500G
APOSOR921443-500GEA
528
EUR
APOSOR921443-500G
1-Brom-3-methylbutan
1-Brom-3-methylbutan
Formel:
C₅H₁₁Br Molecular Weight: 151,05 g/mol Siedepunkt: 120…121 °C Schmelzpunkt: –112 °C Dichte: 1,261 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 22 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00000253 CAS-Nummer: 107-82-4 UN: 3241 ADR: 4.1,III |