1-Butyl-1-phenylhydrazin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR921493-1G
OR921493-25G
OR921493-5G
APOSOR921493-1GEA
161
EUR
APOSOR921493-1G
APOSOR921493-25G
APOSOR921493-5G
1-Butyl-1-phenylhydrazin 95%
1-Butyl-1-phenylhydrazine
Formel:
C₁₀H₁₆N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03844777 CAS-Nummer: 61715-75-1 |