Methyl 3-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR921497-1G
APOSOR921497-1GEA
127
EUR
APOSOR921497-1G
Methyl 3-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 95%
Methyl 3-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formel:
C₇H₉NO₂ Molecular Weight: 139,152 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09754196 CAS-Nummer: 40611-69-6 |