Methyl[(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl]amine dihydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR921502-1G
APOSOR921502-1GEA
522
EUR
APOSOR921502-1G
Methyl[(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl]amine dihydrochloride 95%
Methyl[(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl]amine dihydrochloride
Formel:
C₆H₁₁N₃·2ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD25371024 CAS-Nummer: 1431965-92-2 |