1,5-Pentandiol 97%

Lieferant: Apollo Scientific

Synonyme: Pentamethylenglykol, Pentamethylenglycol, 1,5-Dihydroxypentan

OR921506-500G
APOSOR921506-500GEA 36.4 EUR
APOSOR921506-500G
1,5-Pentandiol 97%
1,5-Pentandiol
Formel: C₅H₁₂O₂
Molecular Weight: 104.15 g/mol
Siedepunkt: 242
Schmelzpunkt: -16
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002978
CAS-Nummer: 111-29-5
Merck Index: 12,07256

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR