Methyl 3-(4-cyanophenyl)propanoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR921564-1G
APOSOR921564-1GEA
364
EUR
APOSOR921564-1G
Methyl 3-(4-cyanophenyl)propanoate 95%
Methyl 3-(4-cyanophenyl)propanoate
Formel:
C₁₁H₁₁NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19440756 CAS-Nummer: 75567-85-0 |