Methyl-6-hydroxy-2-naphthoat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Hydroxy-2-naphthoic acid methyll ester, Methyl 6-hydroxy-2-naphthoate
OR921588-25G
APOSOR921588-25GEA
91.5
EUR
APOSOR921588-25G
Methyl-6-hydroxy-2-naphthoat 97%
Methyl-6-hydroxy-2-naphthoat
Formel:
C₁₂H₁₀O₃ Molecular Weight: 202.2060 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00100526 CAS-Nummer: 17295-11-3 |