3-(Ethylamino)phenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR921595-10G
OR921595-1G
OR921595-5G
APOSOR921595-10GEA
754
EUR
APOSOR921595-10G
APOSOR921595-1G
APOSOR921595-5G
3-(Ethylamino)phenol 95%
3-(Ethylamino)phenol
Formel:
C₈H₁₁NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00059617 CAS-Nummer: 621-31-8 |