3-(Aminomethyl)-4,6-dimethyl-1,2-dihydropyridin-2-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-(Aminomethyl)-4,6-dimethylpyridin-2(1H)-one
OR921633-25G
OR921633-5G
APOSOR921633-25GEA
179
EUR
APOSOR921633-25G
APOSOR921633-5G
3-(Aminomethyl)-4,6-dimethyl-1,2-dihydropyridin-2-one 97%
3-(Aminomethyl)-4,6-dimethyl-1,2-dihydropyridin-2-one
Formel:
C₈H₁₂N₂O Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD06213260 CAS-Nummer: 771579-27-2 |