Methyl 5-(methylamino)nicotinate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR921634-1G
OR921634-250MG
APOSOR921634-1GEA
632
EUR
APOSOR921634-1G
APOSOR921634-250MG
Methyl 5-(methylamino)nicotinate 95%
Methyl 5-(methylamino)nicotinate
Formel:
C₈H₁₀N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18256217 CAS-Nummer: 91702-86-2 |