3-Chlorocyclobutane-1-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR921690-1G
OR921690-5G
APOSOR921690-1GEA
0
EUR
APOSOR921690-1G
APOSOR921690-5G
3-Chlorocyclobutane-1-carboxylic acid
3-Chlorocyclobutane-1-carboxylic acid
Formel:
C₅H₇ClO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07366750 CAS-Nummer: 35207-71-7 |