7-Methoxy-6-methylquinoline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR921709-1G
APOSOR921709-1GEA
0
EUR
APOSOR921709-1G
7-Methoxy-6-methylquinoline 95%
7-Methoxy-6-methylquinoline
Formel:
C₁₁H₁₁NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18452204 CAS-Nummer: 97581-31-2 |