4-Methylazepan-4-ol hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR921765-1G
APOSOR921765-1GEA 487 EUR
APOSOR921765-1G
4-Methylazepan-4-ol hydrochloride 95%
4-Methylazepan-4-ol hydrochloride
Formel: C₇H₁₅NO·ClH
Molecular Weight: 165,661 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD21362373
CAS-Nummer: 91774-53-7