4-tert-Pentylcyclohexanon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR921862-100G
OR921862-25G
APOSOR921862-100GEA
143
EUR
APOSOR921862-100G
APOSOR921862-25G
4-tert-Pentylcyclohexanon 95%
4-tert-Pentylcyclohexanon
Formel:
C₁₁H₂₀O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013798 CAS-Nummer: 16587-71-6 |